Acetonitrile, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Codice catalogo 85654.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Acetonitrile standard for GC
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Uno standard secondario GC per varie applicazioni analitiche e cromatografiche
- La purezza e profilo delle impurezze è determinato con GC-MS e riportati nel CoA
- Tracciabilità al lotto dello standard primario
- Completamente sintetico e puro al 99,9% con GC-FD