1,4-diossano, stabilizzato, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Codice catalogo 85664.180
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:100 mL
- Standard:Secondary Reference Standard
- Descrizione:Standard 1,4-diossano per GC
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Stabilizzato con BHT (2,6-di-terz-butil-p-cresolo, 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo, Ionolo) 20 ppm.
Uno standard di riferimento secondario solvente per GC per diverse applicazioni cromatografiche e analitiche.
- Il profilo di purezza e impurità specifica viene determinato mediante GC-MS e riportato nel certificato di analisi
- Dati di tracciabilità per il lotto corrente specifico di standard primario
- Completamente sintetico e con purezza tipica di oltre 99,9% mediante GC-FID