Diclorometano stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
84534.550
:
- Tipo di conf.:Fusto in metallo
- Conf:189 L
- Seq:5507
:
:84.93 g/mol
:12,06140
:39,8 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:1,33 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:200-838-9
:1593
:6.1,III
:stabilizzato con 2-metil-2-butene 20 ppm
:01-2119480404-41
:GHS08
:GHS07
:75-09-2
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881