ContactUsLinkComponent
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: SX53G8]
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: SX53G8]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: SX53G8]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNCB1237-100
  • BNCB1237-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • CDKN1B
  • CDKN1B
  • Tipo di anticorpi:
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
  • Sinomini antigene:
  • CDKN1B|CDKN4|KIP1|Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1|MEN1B|Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B|MEN4
  • CDKN1B|CDKN4|KIP1|Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 Kip1|MEN1B|Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B|MEN4
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Biotina
  • Biotina
  • Clone:
  • Clone SX53G8
  • Clone SX53G8
  • Reattività:
  • Monkey, Human, Rat, Mouse
  • Monkey, Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 238990
  • 238990
  • Isotipo:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide