ContactUsLinkComponent
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 3H9 PTH/1175]
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 3H9 PTH/1175]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 3H9 PTH/1175]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC681236-100
  • BNC681236-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • PTH
  • PTH
  • Sinomini antigene:
  • Parathyrin|Parathyroid hormone 1 (PTH1)|Parathormone|hPTH|Parathyroid hormone (PTH)
  • Parathyrin|Parathyroid hormone 1 (PTH1)|Parathormone|hPTH|Parathyroid hormone (PTH)
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone 3H9 PTH/1175
  • Clone 3H9 PTH/1175
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 37045
  • 37045
  • Isotipo:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide