ContactUsLinkComponent
Anti-UGT1A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: UGT1A9/1229]
Anti-UGT1A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: UGT1A9/1229]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-UGT1A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: UGT1A9/1229]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BTIUBNUB1229-500
  • BTIUBNUB1229-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • UGT1A9
  • UGT1A9
  • Tipo di anticorpi:
  • UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A9
  • UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A9
  • Sinomini antigene:
  • UDPGT 1-9|UGT1-09|Ugt1a9|UDP-glucuronosyltransferase 1A9 (UGT1A9)|UGT-1I|GNT1|UDP-glucuronosyltransferase 1-I|lugP4|UGT1.9|HLUGP4|UGT1*9|UGT1I|UDPGT
  • UDPGT 1-9|UGT1-09|Ugt1a9|UDP-glucuronosyltransferase 1A9 (UGT1A9)|UGT-1I|GNT1|UDP-glucuronosyltransferase 1-I|lugP4|UGT1.9|HLUGP4|UGT1*9|UGT1I|UDPGT
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Clone:
  • Clone UGT1A9/1229
  • Clone UGT1A9/1229
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 744366
  • 744366
  • Isotipo:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,2 mg/ml
  • 0,2 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide