ContactUsLinkComponent
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: B22.1]
 :  Biotium
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: B22.1]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC681219-500
  • BNC681219-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • KRT8
  • KRT8
  • Tipo di anticorpi:
  • Cytokeratin 8
  • Cytokeratin 8
  • Sinomini antigene:
  • Keratin 8|CYK8|Cytokeratin Endo A|Type-II Keratin Kb8|KRT8|K8|CARD2|DreK8|K2C8|Krt 2.8|CYKER|EndoA|CK8
  • Keratin 8|CYK8|Cytokeratin Endo A|Type-II Keratin Kb8|KRT8|K8|CARD2|DreK8|K2C8|Krt 2.8|CYKER|EndoA|CK8
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone B22.1
  • Clone B22.1
  • Reattività:
  • Pig, Rabbit, Sheep, Human, Bovine
  • Pig, Rabbit, Sheep, Human, Bovine
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 533782 , 708445
  • 533782 , 708445
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together