ContactUsLinkComponent
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: LN-2 CLIP/813]
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: LN-2 CLIP/813]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: LN-2 CLIP/813]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC471207-500
  • BNC471207-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD74
  • CD74
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 647
  • CF® 647
  • Clone:
  • Clone LN-2 CLIP/813
  • Clone LN-2 CLIP/813
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 436568
  • 436568
  • Isotipo:
  • IgG
  • IgG
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide