ContactUsLinkComponent
Anti-SUMO1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: SUMO1/1188]
Anti-SUMO1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: SUMO1/1188]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-SUMO1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: SUMO1/1188]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC681188-100
  • BNC681188-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • Small ubiquitin-related modifier 1
  • Small ubiquitin-related modifier 1
  • Tipo di anticorpi:
  • SUMO-1
  • SUMO-1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone SUMO1/1188
  • Clone SUMO1/1188
  • Reattività:
  • Human, Rat
  • Human, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 596171
  • 596171
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide