ContactUsLinkComponent
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: KRT7/760 OV-TL12/30]
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: KRT7/760 OV-TL12/30]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: KRT7/760 OV-TL12/30]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC941167-500
  • BNC941167-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • KRT7
  • KRT7
  • Tipo di anticorpi:
  • Cytokeratin 7
  • Cytokeratin 7
  • Sinomini antigene:
  • KRT7|Krt2-7|Sarcolectin|SCL|K2C7|Keratin 55K Type II Cytoskeletal|CK-7|Type-II Keratin Kb7|Type II Mesothelial Keratin K7|Keratin Simple Epithelial Type 1 K7|Keratin Type II Cytoskeletal 7
  • KRT7|Krt2-7|Sarcolectin|SCL|K2C7|Keratin 55K Type II Cytoskeletal|CK-7|Type-II Keratin Kb7|Type II Mesothelial Keratin K7|Keratin Simple Epithelial Type 1 K7|Keratin Type II Cytoskeletal 7
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone KRT7/760 OV-TL12/30
  • Clone KRT7/760 OV-TL12/30
  • Reattività:
  • Human, Rat
  • Human, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 411501
  • 411501
  • Isotipo:
  • IgGs
  • IgGs
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide