ContactUsLinkComponent
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: B2M/1118]
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: B2M/1118]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: B2M/1118]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC941118-100
  • BNC941118-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • B2M
  • B2M
  • Tipo di anticorpi:
  • Beta-2-Microglobulin
  • Beta-2-Microglobulin
  • Sinomini antigene:
  • Hdcma22p|Beta 2 microglobulin|Beta chain of MHC class I molecules|B2M|Beta-2-microglobulin form pI 5.3|Beta 2 microglobin
  • Hdcma22p|Beta 2 microglobulin|Beta chain of MHC class I molecules|B2M|Beta-2-microglobulin form pI 5.3|Beta 2 microglobin
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone B2M/1118
  • Clone B2M/1118
  • Reattività:
  • Primates, Human
  • Primates, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 534255
  • 534255
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide