ContactUsLinkComponent
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CDC20/1102]
 :  Biotium
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CDC20/1102]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC401102-500
  • BNC401102-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CDC20
  • CDC20
  • Tipo di anticorpi:
  • Cell division cycle 20
  • Cell division cycle 20
  • Sinomini antigene:
  • P55CDC-LSB|CDC20A|p55CDC|CDC20
  • P55CDC-LSB|CDC20A|p55CDC|CDC20
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone CDC20/1102
  • Clone CDC20/1102
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 524947
  • 524947
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together