ContactUsLinkComponent
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 47-8D3]
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 47-8D3]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 47-8D3]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC401093-100
  • BNC401093-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • S100A9
  • S100A9
  • Tipo di anticorpi:
  • S100 calcium binding protein A9
  • S100 calcium binding protein A9
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone 47-8D3
  • Clone 47-8D3
  • Reattività:
  • Human, Rat
  • Human, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 112405
  • 112405
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide