ContactUsLinkComponent
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: S100A9/1075]
 :  Biotium
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: S100A9/1075]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC881075-500
  • BNC881075-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • S100A9
  • S100A9
  • Tipo di anticorpi:
  • S100 calcium binding protein A9
  • S100 calcium binding protein A9
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone S100A9/1075
  • Clone S100A9/1075
  • Reattività:
  • Human, Rat
  • Human, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 112405
  • 112405
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together