ContactUsLinkComponent
Anti-ACP5 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: ACP5/1070]
Anti-ACP5 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: ACP5/1070]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-ACP5 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: ACP5/1070]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC471070-500
  • BNC471070-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • ACP5
  • ACP5
  • Tipo di anticorpi:
  • TRAcP
  • TRAcP
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 647
  • CF® 647
  • Clone:
  • Clone ACP5/1070
  • Clone ACP5/1070
  • Reattività:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 1211
  • 1211
  • Isotipo:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide