ContactUsLinkComponent
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: 5-4.8]
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: 5-4.8]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: 5-4.8]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC881057-500
  • BNC881057-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD48
  • CD48
  • Sinomini antigene:
  • BCM1 surface antigen|B cell membrane protein|SLAM family member 2 (SLAMF2)|BLAST1|Signaling lymphocytic activation molecule 2|TCT.1|B-cell activation marker
  • BCM1 surface antigen|B cell membrane protein|SLAM family member 2 (SLAMF2)|BLAST1|Signaling lymphocytic activation molecule 2|TCT.1|B-cell activation marker
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone 5-4.8
  • Clone 5-4.8
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 243564
  • 243564
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide