ContactUsLinkComponent
Anti-TRIM29 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: TRIM29/1041]
Anti-TRIM29 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: TRIM29/1041]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-TRIM29 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: TRIM29/1041]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC881041-500
  • BNC881041-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • TRIM29
  • TRIM29
  • Tipo di anticorpi:
  • Tripartite Motif Containing 29
  • Tripartite Motif Containing 29
  • Sinomini antigene:
  • Tripartite motif-containing protein 29 (TRIM29)|Ataxia telangiectasia group D complementing gene (ATDC)
  • Tripartite motif-containing protein 29 (TRIM29)|Ataxia telangiectasia group D complementing gene (ATDC)
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone TRIM29/1041
  • Clone TRIM29/1041
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 504115
  • 504115
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide