ContactUsLinkComponent
Anti-CD66 molecule Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: C66/1030]
Anti-CD66 molecule Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: C66/1030]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-CD66 molecule Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: C66/1030]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC681030-500
  • BNC681030-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD66 molecule
  • CD66 molecule
  • Tipo di anticorpi:
  • CD66
  • CD66
  • Sinomini antigene:
  • CEACAM5|CD66|Biliary Glycoprotein (BGP-1)|Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5
  • CEACAM5|CD66|Biliary Glycoprotein (BGP-1)|Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone C66/1030
  • Clone C66/1030
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 709196
  • 709196
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide