ContactUsLinkComponent
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: KP10 KIP2/880]
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: KP10 KIP2/880]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: KP10 KIP2/880]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC401015-500
  • BNC401015-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CDKN1C
  • CDKN1C
  • Tipo di anticorpi:
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C
  • Sinomini antigene:
  • BWCR|p57|Cyclin dependent kinase inhibitor 1C (CDKN1C)|Beckwith Wiedemann syndrome (WBS)|p57Kip2|KIP2|Cyclin dependent kinase inhibitor p57
  • BWCR|p57|Cyclin dependent kinase inhibitor 1C (CDKN1C)|Beckwith Wiedemann syndrome (WBS)|p57Kip2|KIP2|Cyclin dependent kinase inhibitor p57
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone KP10 KIP2/880
  • Clone KP10 KIP2/880
  • Reattività:
  • Human, Mouse
  • Human, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 106070
  • 106070
  • Isotipo:
  • IgGs
  • IgGs
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide