Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: SOX10/992]
Anti-SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: SOX10/992]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: SOX10/992]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC940992-500
  • BNC940992-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • SOX10
  • SOX10
  • Sinomini antigene:
  • Waardenburg syndrome type 2E (WS2E)|PCWH|WS4|SRY (sex determining region Y) box 10|Waardenburg syndrome type 4C (WS4C)|DOM|SRY box containing gene 10|SOX10|SRY related HMG box gene 10
  • Waardenburg syndrome type 2E (WS2E)|PCWH|WS4|SRY (sex determining region Y) box 10|Waardenburg syndrome type 4C (WS4C)|DOM|SRY box containing gene 10|SOX10|SRY related HMG box gene 10
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone SOX10/992
  • Clone SOX10/992
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 376984
  • 376984
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide