Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo NOVUNB100-449
Nome del fornitore:  Novus Biologicals
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo NOVUNB100-449
Nome del fornitore:  Novus Biologicals

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    HIF1 alpha
  • Simbolo dell'antigene:
    HIF1A
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Sinomini antigene:
    PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
  • Taglia:
    100 μL
  • Conf:
    100 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Rabbit Polyclonal HIF-1 alpha Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation, Proximity Ligation Assay. Tested Reactivity: Human, Mouse, Ra

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human