ContactUsLinkComponent
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: DSD/958]
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: DSD/958]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: DSD/958]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC040958-500
  • BNC040958-100
  • Tipo di anticorpi:
  • Double Stranded DNA
  • Double Stranded DNA
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone DSD/958
  • Clone DSD/958
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotipo:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide