ContactUsLinkComponent
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: AE-2]
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: AE-2]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: AE-2]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC470946-500
  • BNC470946-100
  • Tipo di anticorpi:
  • Double Stranded DNA
  • Double Stranded DNA
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 647
  • CF® 647
  • Clone:
  • Clone AE-2
  • Clone AE-2
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotipo:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide