Anti-IDO Rabbit Polyclonal Antibody [clone: ]
ADIPAG25A0025C100
- Tipo di anticorpi:Indoleamine 2,3-dioxygenase
- Simbolo dell'antigene:IDO
- Clonalità:Policlonale
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- Tampone di conservazione:0,2µm-filtered solution in PBS, pH 7,4. , contains no preservatives.
- Temperatura di conservazione:Short term: +4 °C, Long Term: –20 °C
- Concentrazione:1 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human adiponectin. Recognizes human adiponectin. Detects a band of ~30kDa by Western blot. Cross-reactivity with other species not tested.
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µG
Type:
Antigen: IDO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human