Anti-TRAIL-R2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HS201]
ADIPAG20B0020C100
- Tipo di anticorpi:TNF receptor superfamily member 10B
- Simbolo dell'antigene:TNFRSF10B
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:HS201
- Coniugazione:Biotina
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Forma:Liquid
- Sinomini antigene:TRAILR2|TRAIL-R2|CD262|Trail receptor 2|TRICK2|KILLER|TRICK2A|TRICKB|ZTNFR9|KILLER/DR5|TRICK2B|DR5
- Tampone di conservazione:In PBS containing 0,02% sodium azide.
- Temperatura di conservazione:Short term: +4 °C, Long Term: –20 °C
- Concentrazione:0,5 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human adiponectin. Recognizes human adiponectin. Detects a band of ~30kDa by Western blot. Cross-reactivity with other species not tested.
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µG
Type:
Antigen: TRAIL-R2
Clonality: Monoclonal
Clone: HS201
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human