ContactUsLinkComponent
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: A67-B/E3]
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: A67-B/E3]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: A67-B/E3]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC880883-100
  • BNC880883-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • KLK3
  • KLK3
  • Tipo di anticorpi:
  • PSA
  • PSA
  • Sinomini antigene:
  • Seminin|P-30 antigen|Semenogelase|prostate-specific (APS)|Kallikrein-3 (KLK3)|Gamma-seminoprotein|antigen|hK3|Kallikrein related peptidase 3|KLK2A1
  • Seminin|P-30 antigen|Semenogelase|prostate-specific (APS)|Kallikrein-3 (KLK3)|Gamma-seminoprotein|antigen|hK3|Kallikrein related peptidase 3|KLK2A1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone A67-B/E3
  • Clone A67-B/E3
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 171995
  • 171995
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide