ContactUsLinkComponent
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: G4E4]
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: G4E4]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: G4E4]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC400855-500
  • BNC400855-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • RBP1
  • RBP1
  • Tipo di anticorpi:
  • Retinol binding protein 1
  • Retinol binding protein 1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone G4E4
  • Clone G4E4
  • Reattività:
  • Rabbit, Monkey, Goat, Chimpanzee, Human, Rat, Mouse
  • Rabbit, Monkey, Goat, Chimpanzee, Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 529571
  • 529571
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide