Anti-JAG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: J1G74-7]
Codice catalogo ADIPAG20A0049C100
Nome del fornitore: AdipoGen Life Sciences
Specifiche
- Tipo di anticorpi:Jagged 1
- Simbolo dell'antigene:JAG1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:J1G74-7
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- Sinomini antigene:Ser-1|Htu|AWS|AHD|Jag1|jagged|JAGL1|ABE2|HJ1|Ozz|AGS|Gsfabe2|CD339
- Tampone di conservazione:0,2µm-filtered solution in PBS, pH 7,4. , contains no preservatives.
- Temperatura di conservazione:Short term: +4 °C, Long Term: –20 °C
- Concentrazione:1 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human adiponectin. Recognizes human adiponectin. Detects a band of ~30kDa by Western blot. Cross-reactivity with other species not tested.
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type:
Antigen: JAG1
Clonality: Monoclonal
Clone: J1G74-7
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human