ContactUsLinkComponent
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: KRT19/799]
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: KRT19/799]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: KRT19/799]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC880799-100
  • BNC880799-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • KRT19
  • KRT19
  • Tipo di anticorpi:
  • Cytokeratin 19
  • Cytokeratin 19
  • Sinomini antigene:
  • k19|k1cs|krt19|Keratin 19 Keratin Type i 40kD
  • k19|k1cs|krt19|Keratin 19 Keratin Type i 40kD
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone KRT19/799
  • Clone KRT19/799
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 654568
  • 654568
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide