ContactUsLinkComponent
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TG86 P/T1]
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TG86 P/T1]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TG86 P/T1]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNUB0790-100
  • BNUB0790-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • TGFA
  • TGFA
  • Tipo di anticorpi:
  • TGFalpha
  • TGFalpha
  • Sinomini antigene:
  • TGFA|Waved 1|ETGF|TFGA|TGF Type 1|Wa1|EGF-like TGF
  • TGFA|Waved 1|ETGF|TFGA|TGF Type 1|Wa1|EGF-like TGF
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Clone:
  • Clone TG86 P/T1
  • Clone TG86 P/T1
  • Reattività:
  • Zebrafish, Rabbit, Human
  • Zebrafish, Rabbit, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 170009
  • 170009
  • Isotipo:
  • IgM
  • IgM
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,2 mg/ml
  • 0,2 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide