ContactUsLinkComponent
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: P/T1]
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: P/T1]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: P/T1]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC470787-500
  • BNC470787-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • TGFA
  • TGFA
  • Tipo di anticorpi:
  • TGFalpha
  • TGFalpha
  • Sinomini antigene:
  • TGFA|Waved 1|ETGF|TFGA|TGF Type 1|Wa1|EGF-like TGF
  • TGFA|Waved 1|ETGF|TFGA|TGF Type 1|Wa1|EGF-like TGF
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 647
  • CF® 647
  • Clone:
  • Clone P/T1
  • Clone P/T1
  • Reattività:
  • Zebrafish, Rabbit, Human
  • Zebrafish, Rabbit, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 170009
  • 170009
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide