ContactUsLinkComponent
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: C5/473 CD5/54/F6]
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: C5/473 CD5/54/F6]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: C5/473 CD5/54/F6]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC400748-100
  • BNC400748-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD5
  • CD5
  • Sinomini antigene:
  • CD5 antigen (p56 62)|Ly12|LEU1|Lymphocyte glycoprotein T1/Leu1|Lymphocyte antigen T1/Leu-1|T-cell surface glycoprotein CD5|LyA
  • CD5 antigen (p56 62)|Ly12|LEU1|Lymphocyte glycoprotein T1/Leu1|Lymphocyte antigen T1/Leu-1|T-cell surface glycoprotein CD5|LyA
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone C5/473 CD5/54/F6
  • Clone C5/473 CD5/54/F6
  • Reattività:
  • Rabbit, Human, Bovine, Rat
  • Rabbit, Human, Bovine, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 58685
  • 58685
  • Isotipo:
  • IgGs
  • IgGs
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide