Anti-RIMS1/ABCA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-11356R
Supplier: Bioss
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Regulating Synaptic Membrane Exocytosis Protein 1 And ATP Binding Cassette Subfamily A member 4
- Simbolo dell'antigene:RIMS1/ABCA4
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:No
- Forma:Liquid
- Sinomini antigene:Regulating synaptic membrane exocytosis protein 1|RIM 1|MGC176677|Serg1 gene name|Rab3-interacting molecule 1|Rims1 gene name|RIM|RIMS1|Rab-3-interacting protein 2|RAB3IP2|MGC167823|Rab3ip1|Regulating synaptic membrane exocytosis 1|ABCA4|CORD7|Rab-3-interacting molecule 1|RIMS1_HUMAN|KIAA0340|Nbla00761.|RAB3 interacting protein 2
- Tampone di conservazione:Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
- Temperatura di conservazione:Store at –20 °C for 12 months
- Concentrazione:1 ug/ul
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Purificazione:Purified by Protein A
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: RIMS1/ABCA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat