Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-RNASE3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-RNASE3 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-8615R
 :  Bioss
Anti-RNASE3 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-8615R
 :  Bioss

 

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Ribonuclease A Family Member 3
  • Simbolo dell'antigene:
    RNASE3
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    Liquid
  • ID gene:
    6037
  • Sinomini antigene:
    RNS3|ECP
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Temperatura di conservazione:
    Store at –20 °C for 12 months
  • Concentrazione:
    1 ug/ul
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    40-90/160
  • Purificazione:
    Purified by Protein A
  • Taglia:
    100 μL
  • Conf:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: RNASE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human