ContactUsLinkComponent
Anti-TG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11 6E1]
 :  Biotium
Anti-TG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11 6E1]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNUB0724-100
  • BNUB0724-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • Tg
  • Tg
  • Tipo di anticorpi:
  • Thyroglobulin
  • Thyroglobulin
  • Sinomini antigene:
  • TDH3|hTG|Tg|Tgn|AITD3
  • TDH3|hTG|Tg|Tgn|AITD3
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Clone:
  • Clone 2H11 6E1
  • Clone 2H11 6E1
  • Reattività:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 654591
  • 654591
  • Isotipo:
  • IgG
  • IgG
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,2 mg/ml
  • 0,2 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together