ContactUsLinkComponent
Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: TS106]
 :  Biotium
Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: TS106]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC470714-100
  • BNC470714-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • TYMS
  • TYMS
  • Tipo di anticorpi:
  • Thymidylate Synthase
  • Thymidylate Synthase
  • Sinomini antigene:
  • TSase|TS|TMS|Tyms thymidylate synthetase|dTMP synthase|TYMS protein
  • TSase|TS|TMS|Tyms thymidylate synthetase|dTMP synthase|TYMS protein
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 647
  • CF® 647
  • Clone:
  • Clone TS106
  • Clone TS106
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 369762
  • 369762
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together