ContactUsLinkComponent
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: JC70/A C31.3]
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: JC70/A C31.3]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: JC70/A C31.3]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC880647-500
  • BNC880647-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • PECAM1
  • PECAM1
  • Tipo di anticorpi:
  • Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule
  • Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule
  • Sinomini antigene:
  • GPIIA'|EndoCAM|PECA1|Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1
  • GPIIA'|EndoCAM|PECA1|Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Clone:
  • Clone JC70/A C31.3
  • Clone JC70/A C31.3
  • Reattività:
  • Rabbit, Cynomolgus monkey, Human
  • Rabbit, Cynomolgus monkey, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 376675 , 514412
  • 376675 , 514412
  • Isotipo:
  • IgG
  • IgG
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide