ContactUsLinkComponent
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: MBS-12]
 :  Biotium
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: MBS-12]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC040521-100
  • BNC040521-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • AFP
  • AFP
  • Tipo di anticorpi:
  • AFP
  • AFP
  • Sinomini antigene:
  • FETA|Alpha fetoglobulin|HPAFP
  • FETA|Alpha fetoglobulin|HPAFP
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone MBS-12
  • Clone MBS-12
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 518808
  • 518808
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together