ContactUsLinkComponent
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Codice catalogo BOSSBS-0412R-FITC
Nome del fornitore:  Bioss
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Codice catalogo BOSSBS-0412R-FITC
Nome del fornitore:  Bioss
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Matrix Metalloproteinase 2
  • Simbolo dell'antigene:
    MMP2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    Liquid
  • ID gene:
    4313
  • Sinomini antigene:
    MMP-2|72 kDa gelatinase|matrix metalloproteinase-2|collagenase type IV-A|neutrophil gelatinase|gelatinase A|matrix metalloproteinase-II|72 kDa type IV collagenase
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C for 12 months
  • Concentrazione:
    1 ug/ul
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    20-70/476
  • Purificazione:
    Purified by Protein A
  • Taglia:
    100 μL
  • Conf:
    100 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat