ContactUsLinkComponent
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Catalog # BOSSBS-0397R-FITC
Supplier:  Bioss
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Catalog # BOSSBS-0397R-FITC
Supplier:  Bioss
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Matrix Metalloproteinase 9
  • Simbolo dell'antigene:
    MMP9
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    Liquid
  • ID gene:
    4318
  • Sinomini antigene:
    92kDa type IV collagenase)|MMP-9|GELB|92 kDa gelatinase|MANDP2|matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B|92 kDa type IV collagenase|type V collagenase|matrix metalloproteinase-9|92kDa gelatinase|macrophage gelatinase|CLG4B
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C for 12 months
  • Concentrazione:
    1 ug/ul
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    630-680/707
  • Purificazione:
    Purified by Protein A
  • Taglia:
    100 μL
  • Conf:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat