ContactUsLinkComponent
Anti-SUMO2 & SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: SM23/496]
 :  Biotium
Anti-SUMO2 & SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: SM23/496]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC400496-500
  • BNC400496-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • SUMO2 + SUMO3
  • SUMO2 + SUMO3
  • Tipo di anticorpi:
  • Small ubiquitin-related modifier 2 and 3
  • Small ubiquitin-related modifier 2 and 3
  • Sinomini antigene:
  • Recombinant human SUMO2 protein
  • Recombinant human SUMO2 protein
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone SM23/496
  • Clone SM23/496
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together