Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D8]
Catalog # GNTXGTX84795
Supplier: Genetex
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:basigin (Ok blood group)
- Simbolo dell'antigene:BSG
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:5D8
- Coniugazione:Non coniugato
- Citometria a flusso:Yes
- Spostamento del gel:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:682
- Sinomini antigene:CD147|TCSF|5F7|EMMPRIN|OK|M6
- Tampone di conservazione:PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
- Temperatura di conservazione:For short-term storage, store at 4 °C or store at –20 °C. For long-term storage, store at -70°C (aliquotted). Avoid repeated freeze-thaw cycles.
- Immunogeno:Full length human recombinant protein of human BSG(NP_001719) produced in HEK293T cell.
- Purificazione:Purified from mouse ascites fluids by Protein A/G affinity chromatography
- Taglia:100 μl
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: BSG
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: 5D8
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human