ContactUsLinkComponent
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2B11]
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2B11]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2B11]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC940470-100
  • BNC940470-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • PTPRC
  • PTPRC
  • Tipo di anticorpi:
  • Protein tyrosine phosphatase receptor type C
  • Protein tyrosine phosphatase receptor type C
  • Sinomini antigene:
  • Lyt-4|Leukocyte common antigen (LCA)|CD45R|B220|T200 glycoprotein|Ly-5|GP180|Protein tyrosine phosphatase receptor type C (PTPRC)|Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C|Loc
  • Lyt-4|Leukocyte common antigen (LCA)|CD45R|B220|T200 glycoprotein|Ly-5|GP180|Protein tyrosine phosphatase receptor type C (PTPRC)|Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C|Loc
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone 2B11
  • Clone 2B11
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 654514
  • 654514
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide