ContactUsLinkComponent
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 156-3C11]
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 156-3C11]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 156-3C11]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC400460-500
  • BNC400460-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD44
  • CD44
  • Tipo di anticorpi:
  • CD44 Standard
  • CD44 Standard
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone 156-3C11
  • Clone 156-3C11
  • Reattività:
  • Baboon, Green monkey, Human
  • Baboon, Green monkey, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 502328
  • 502328
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide