Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 158-2B3]
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 158-2B3]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 158-2B3]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC680352-500
  • BNC680352-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • PECAM1
  • PECAM1
  • Tipo di anticorpi:
  • Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule
  • Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule
  • Sinomini antigene:
  • EndoCAM|GPIIA'|PECA1|Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1
  • EndoCAM|GPIIA'|PECA1|Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 568
  • CF® 568
  • Clone:
  • Clone 158-2B3
  • Clone 158-2B3
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 376675 , 514412
  • 376675 , 514412
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide