ContactUsLinkComponent
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF680R) [clone: RIV9]
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF680R) [clone: RIV9]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF680R) [clone: RIV9]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC810322-500
  • BNC810322-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD3E
  • CD3E
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 680R
  • CF® 680R
  • Clone:
  • Clone RIV9
  • Clone RIV9
  • Reattività:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 3003
  • 3003
  • Isotipo:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide