ContactUsLinkComponent
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: RIV9]
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: RIV9]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: RIV9]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC550322-100
  • BNC550322-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD3E
  • CD3E
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 555
  • CF® 555
  • Clone:
  • Clone RIV9
  • Clone RIV9
  • Reattività:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 3003
  • 3003
  • Isotipo:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide