ContactUsLinkComponent
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 1E8.]
 :  Biotium
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 1E8.]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC400314-500
  • BNC400314-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD36
  • CD36
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone 1E8.
  • Clone 1E8.
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 120949
  • 120949
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together