ContactUsLinkComponent
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: B72.3]
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: B72.3]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: B72.3]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC040276-100
  • BNC040276-500
  • Tipo di anticorpi:
  • TAG-72 / CA72.4
  • TAG-72 / CA72.4
  • Sinomini antigene:
  • CA72.4|Tumor associated glycoprotein 72
  • CA72.4|Tumor associated glycoprotein 72
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone B72.3
  • Clone B72.3
  • Reattività:
  • Hamster, Human, Bovine, Dog, Rat
  • Hamster, Human, Bovine, Dog, Rat
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide