Anti-DEFB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M11-14b-D10]
Codice catalogo GNTXGTX43303
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Defensin beta-1 (defensin beta 1)
- Simbolo dell'antigene:DEFB1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:M11-14b-D10
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:1672
- Sinomini antigene:HBD1|DEFB101|BD1|DEFB-1
- Tampone di conservazione:Lyophilized from PBS, pH 7,4. and
- Temperatura di conservazione:Upon receipt, store at –20°C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Taglia:10 μg
- Conf:10 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: DEFB1
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: M11-14b-D10
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human